2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR8003-10G OR8003-1G OR8003-5G
APOSOR8003-10GEA 5600 SEK
APOSOR8003-10G APOSOR8003-1G APOSOR8003-5G
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene 97%
2-Acetyl-3-amino-5-(4-tert-butylphenyl)thiophene
Formel: C₁₆H₁₉NOS
MW: 273,393 g/mol
Smältpunkt: 179…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179917
CAS nummer: 306935-12-6