4-Chlorophenylcyanamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR7950T-250MG
OR7950T-25MG
APOSOR7950T-250MGEA
9875
SEK
APOSOR7950T-250MG
APOSOR7950T-25MG
4-Chlorophenylcyanamide
4-Chlorophenylcyanamide
Formel:
C₇H₅ClN₂ MW: 152.581 g/mol Smältpunkt: 103…105 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00114383 CAS nummer: 13463-94-0 |