2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7907-1G
OR7907-5G
OR7907-10G
APOSOR7907-1GEA
4100
SEK
APOSOR7907-1G
APOSOR7907-5G
APOSOR7907-10G
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine 95+%
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₆Cl₂N₂ Smältpunkt: 215…216 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03426061 CAS nummer: 27956-40-7 |