4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7651-1G OR7651-5G
APOSOR7651-1GEA 1625 SEK
APOSOR7651-1G APOSOR7651-5G
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
4-Phenylpyrimidine-2-thiol
Formel: C₁₀H₈N₂S
MW: 188,249 g/mol
Smältpunkt: 197…209 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00239517
CAS nummer: 60414-59-7