3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(3-Formylphenyl)thiophene, 3-(Thiophen-3-yl)benzaldehyde
OR7591-1G OR7591-250MG
APOSOR7591-1GEA 2150 SEK
APOSOR7591-1G APOSOR7591-250MG
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
3-(Thien-3-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈OS
MW: 188,246 g/mol
Smältpunkt: 45…46 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04039150
CAS nummer: 129746-42-5