3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7455-1G OR7455-250MG
APOSOR7455-1GEA 7375 SEK
APOSOR7455-1G APOSOR7455-250MG
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Smältpunkt: 535 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03424633
CAS nummer: 38491-36-0