2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(2-Chlorophenyl)benzaldehyde, 2-Chloro-4'-formylbiphenyl
OR7346-1G OR7346-5G
APOSOR7346-1GEA 1675 SEK
APOSOR7346-1G APOSOR7346-5G
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde 95%
2'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,663 g/mol
Smältpunkt: 70…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631914
CAS nummer: 39802-78-3