(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR71010-1G OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA 3300 SEK
APOSOR71010-1G APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Formel: C₉H₁₀BrClO₂
MW: 265,531 g/mol
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD32707277
CAS nummer: 2386676-58-8