2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 9175 SEK
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formel: C₇H₉NOS
Kokpunkt: 122 °C (0,5 mm Hg)
Smältpunkt: 47 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD17014600
CAS nummer: 14482-32-7