4-Phenoxyphenethyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 9575 SEK
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Kokpunkt: 142 °C (0,1 mm Hg)
Smältpunkt: 14…15 °C
Densitet: 1,1378 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06201083
CAS nummer: 52446-51-2