2,4'-Dimethylbiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 380 SEK
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
MW: 182,261 g/mol
Kokpunkt: 273…276 °C
Densitet: 0,9924 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD15042185
CAS nummer: 611-61-0