2,3'-Dimethylbiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 3000 SEK
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₄
Kokpunkt: 273…274 °C
Densitet: 0,9984 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22628915
CAS nummer: 611-43-8