2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 295 SEK
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,462 g/mol
Smältpunkt: 143…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672931
CAS nummer: 56961-26-3