2-Bromo-3-iodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70063-1G OR70063-5G OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA 1825 SEK
APOSOR70063-1G APOSOR70063-5G APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298,904 g/mol
Smältpunkt: 69…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08166322
CAS nummer: 863870-88-6