4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR70055-25G OR70055-5G OR70055-1G
APOSOR70055-25GEA 1850 SEK
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G APOSOR70055-1G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₄ClN₃S
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00507261
CAS nummer: 33089-15-5