4-Cyclopropylphenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 855 SEK
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134.175 g/mol
Kokpunkt: 83…85 °C (2 mm Hg)
Smältpunkt: 71…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06802405
CAS nummer: 10292-61-2