4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6915-2G OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA 1475 SEK
APOSOR6915-2G APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Formel: C₁₁H₂₃N₃O
Kokpunkt: 114…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01075238
CAS nummer: 436852-18-5