4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR6759-1G
OR6759-250MG
APOSOR6759-1GEA
1825
SEK
APOSOR6759-1G
APOSOR6759-250MG
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
4-[5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₅H₂₄N₂O₃S Smältpunkt: 150…153 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07368658 CAS nummer: 857283-66-0 |