2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2,5-Dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol, (2,5-Dimethyloxazol-4-yl)methanol
OR6751-1G OR6751-250MG OR6751-5G
APOSOR6751-1GEA 1625 SEK
APOSOR6751-1G APOSOR6751-250MG APOSOR6751-5G
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole 97%
2,5-Dimethyl-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formel: C₆H₉NO₂
MW: 127,141 g/mol
Smältpunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07772804
CAS nummer: 92901-94-5