Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR6750-1G OR6750-250MG
APOSOR6750-1GEA 825 SEK
APOSOR6750-1G APOSOR6750-250MG
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 97%
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165,212 g/mol
Smältpunkt: 46,5…49 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07772792
CAS nummer: 131337-81-0