5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)isoxazol-5-amine
OR6697-150MG OR6697-50MG
APOSOR6697-150MGEA 1725 SEK
APOSOR6697-150MG APOSOR6697-50MG
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Formel: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,135 g/mol
Smältpunkt: 99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01754641
CAS nummer: 33866-44-3