4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde, 4-(Dimethylamino)salicylaldehyde, 5-(Dimethylamino)-2-formylphenol
OR6690-10G OR6690-1G OR6690-5G
APOSOR6690-10GEA 4825 SEK
APOSOR6690-10G APOSOR6690-1G APOSOR6690-5G
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde 98%
4-Dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Smältpunkt: 78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00027419
CAS nummer: 41602-56-6