4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR61441-1G OR61441-250MG
APOSOR61441-1GEA 4800 SEK
APOSOR61441-1G APOSOR61441-250MG
4-Iodo-1H-benzimidazole 95%
4-Iodo-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,032 g/mol
Smältpunkt: 188…192 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09910322
CAS nummer: 51288-04-1