2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 10525 SEK
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.581 g/mol
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06410665
CAS nummer: 329794-31-2