4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 2100 SEK
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₅ClN₄
MW: 168,584 g/mol
Smältpunkt: 266 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18803412
CAS nummer: 52559-17-8