1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium iodide
OR61013-1G OR61013-250MG
APOSOR61013-1GEA 5325 SEK
APOSOR61013-1G APOSOR61013-250MG
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazol-3-ium iodide
Formel: C₉H₁₁N₂·I
MW: 274,102 g/mol
Smältpunkt: 137…142 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00491277
CAS nummer: 7181-87-5