6-Methoxyisatoic anhydride
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Methoxy-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 5-Methoxy-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR61001-5G OR61001-250MG OR61001-1G
APOSOR61001-5GEA 2425 SEK
APOSOR61001-5G APOSOR61001-250MG APOSOR61001-1G
6-Methoxyisatoic anhydride
6-Methoxyisatoic anhydride
Formel: C₉H₇NO₄
Smältpunkt: 258…264 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11046419
CAS nummer: 67765-42-8