5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-2-methylnitrobenzene, 4-Bromo-2-methyl-1-nitrobenzene
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 600 SEK
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.032 g/mol
Smältpunkt: 55…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00137824
CAS nummer: 52414-98-9