2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (5-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 6-Hydrazino-3-picoline
OR60226-250MG OR60226-1G OR60226-5G
APOSOR60226-250MGEA 2075 SEK
APOSOR60226-250MG APOSOR60226-1G APOSOR60226-5G
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
2-Hydrazino-5-methylpyridine
Formel: C₆H₉N₃
MW: 123,156 g/mol
Kokpunkt: 90…95 °C (0,03 mm Hg)
Smältpunkt: 67…72 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03425577
CAS nummer: 4931-01-5