Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 3975 SEK
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formel: C₈H₇N₃O
Smältpunkt: 202…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13176747
CAS nummer: 103313-38-8