8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 515 SEK
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,054 g/mol
Smältpunkt: 168…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00272389
CAS nummer: 57798-00-2