3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 480 SEK
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Kokpunkt: 111…113 °C (0,15 mm Hg)
Smältpunkt: 87…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10000884
CAS nummer: 1053659-39-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III