3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-(Hexyloxy)propylene glycol
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 1300 SEK
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Formel: C₉H₂₀O₃
MW: 176,253 g/mol
Kokpunkt: 109 °C (4 mm Hg)
Smältpunkt: –5,5…0 °C
Densitet: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167017
CAS nummer: 10305-38-1