1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR60029-1G OR60029-5G OR60029-25G OR60029-100G
APOSOR60029-1GEA 0 SEK
APOSOR60029-1G APOSOR60029-5G APOSOR60029-25G APOSOR60029-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₉H₁₅NO₃
Kokpunkt: 100…105 °C (0,5 mm Hg)
Densitet: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00674099
CAS nummer: 85909-08-6