3-Propoxypropane-1,2-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Propoxypropylene glycol
OR60027-25G OR60027-5G
APOSOR60027-25GEA 4550 SEK
APOSOR60027-25G APOSOR60027-5G
3-Propoxypropane-1,2-diol
3-Propoxypropane-1,2-diol
Formel: C₆H₁₄O₃
MW: 134,174 g/mol
Kokpunkt: 129…130 °C (25 mm Hg)
Densitet: 1,0244 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128145
CAS nummer: 61940-71-4