(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (1R,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one, (1R,5S)-(+)-6,6-Dimethyl-2-oxobicyclo[3.1.1]heptane, (1R)-(+)-Nopinone
OR59892-1G OR59892-5G OR59892-10G OR59892-25G
APOSOR59892-1GEA 805 SEK
APOSOR59892-1G APOSOR59892-5G APOSOR59892-10G APOSOR59892-25G
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Formel: C₉H₁₄O
MW: 138,207 g/mol
Kokpunkt: 209 °C
Densitet: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 75 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08447116
CAS nummer: 38651-65-9