Pyridazine-4-carboxaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Formyl-1,2-diazine, 4-Formylpyridazine
OR59872-1G OR59872-250MG OR59872-5G
APOSOR59872-1GEA 3750 SEK
APOSOR59872-1G APOSOR59872-250MG APOSOR59872-5G
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O
MW: 108,098 g/mol
Smältpunkt: 90…91 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06227447
CAS nummer: 50901-42-3