N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(5-methylisoxazol-3-yl)thiourea
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 3025 SEK
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Formel: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126665
CAS nummer: 85156-33-8