2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5849-1G OR5849-5G OR5849-10G
APOSOR5849-1GEA 500 SEK
APOSOR5849-1G APOSOR5849-5G APOSOR5849-10G
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₄
Smältpunkt: 87…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00832858
CAS nummer: 18677-41-3