5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR5807-1G
OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA
1025
SEK
APOSOR5807-1G
APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Formel:
C₇H₇BrN₂O Smältpunkt: 134…140 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07363807 CAS nummer: 29958-19-8 |