3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR5760-1G OR5760-5G
APOSOR5760-1GEA 2775 SEK
APOSOR5760-1G APOSOR5760-5G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BClN₂O₃
MW: 214,414 g/mol
Smältpunkt: 144…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07363764
CAS nummer: 850589-37-6