5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 480 SEK
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Formel: C₇H₈BNO₄
Smältpunkt: 102…108 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07363742
CAS nummer: 871329-53-2