N-3-Thienylacetamide 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55684-10G OR55684-1G OR55684-5G
APOSOR55684-10GEA 3875 SEK
APOSOR55684-10G APOSOR55684-1G APOSOR55684-5G
N-3-Thienylacetamide 99%
N-3-Thienylacetamide
Formel: C₆H₇NOS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159570
CAS nummer: 42602-67-5