4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 4200 SEK
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Formel: C₇H₅Br₂ClO
MW: 300,375 g/mol
Kokpunkt: 269…272 °C
Smältpunkt: 75…76 °C
Densitet: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22543700
CAS nummer: 174913-39-4