4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 3975 SEK
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Smältpunkt: 183…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12767500
CAS nummer: 1133123-02-0