(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Endo-9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol, (3-endo)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 11975 SEK
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Formel: C₁₅H₂₁NO
MW: 231,333 g/mol
Smältpunkt: 69 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00209918
CAS nummer: 70243-51-5