4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55348-250MG OR55348-1G OR55348-5G
APOSOR55348-250MGEA 260 SEK
APOSOR55348-250MG APOSOR55348-1G APOSOR55348-5G
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Smältpunkt: 79…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18391612
CAS nummer: 919124-08-6