5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 2575 SEK
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrClNO₃
MW: 276,471 g/mol
Smältpunkt: 273 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31002307
CAS nummer: 943138-45-2