2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55260-250MG OR55260-1G
APOSOR55260-250MGEA 2050 SEK
APOSOR55260-250MG APOSOR55260-1G
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
2-Chloro-4-(methylthio)pyridine
Formel: C₆H₆ClNS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07437890
CAS nummer: 71506-83-7