4-(Methoxymethyl)piperidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR55162-1G OR55162-5G
APOSOR55162-1GEA 1325 SEK
APOSOR55162-1G APOSOR55162-5G
4-(Methoxymethyl)piperidine
4-(Methoxymethyl)piperidine
Formel: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Kokpunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06248041
CAS nummer: 399580-55-3